Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2101084
Sigma-Aldrich
Anti-HSD11B1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-11-β-HSD1, Anti-11-DH, Anti-HDL, Anti-HSD11, Anti-Hydroxysteroid (11-β) dehydrogenase 1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD11B1(3290)
Opis ogólny
Dehydrogenaza hydroksysteroidowa 11-beta 1 (HSD11B1) należy do nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz i kotwiczy się na błonie retikulum endoplazmatycznego (ER). Składa się z hydrofobowego końca N i domeny katalitycznej. Gen HSD11B1 jest mapowany do ludzkiej lokalizacji chromosomowej 1q32.2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego HSD11B1
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w genie 11-β dehydrogenazy hydroksysteroidowej 1 (HSD11B1) jest związana z niedoborem reduktazy kortyzonu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QKVVSHCLELGAASAHYIAGTMEDMTFAEQFVAQAGKLMGGLDMLILNHI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole Draper et al.
Nature genetics, 34(4), 434-439 (2003-07-15)
In cortisone reductase deficiency (CRD), activation of cortisone to cortisol does not occur, resulting in adrenocorticotropin-mediated androgen excess and a phenotype resembling polycystic ovary syndrome (PCOS; refs. 1,2). This suggests a defect in the gene HSD11B1 encoding 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type
Jeremy W Tomlinson et al.
Endocrine reviews, 25(5), 831-866 (2004-10-07)
11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11beta-HSD1) interconverts inactive cortisone and active cortisol. Although bidirectional, in vivo it is believed to function as a reductase generating active glucocorticoid at a prereceptor level, enhancing glucocorticoid receptor activation. In this review, we discuss both