RAB1102
Właściwości
human, rhesus macaque
ELISA: suitable
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 12 pg/ml
wet ice
−20°C
Opis
Pokaż różnice
1 of 1
Sigma-Aldrich
Rhesus Macaque IL-6R ELISA Kit
RAB1098
Rhesus Macaque BLC ELISA Kit
RAB1103
Rhesus Macaque IL-8 ELISA Kit
RAB1809
Rhesus Macaque IL-23 ELISA
rhesus macaque
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 0.4 pg/ml
inter-assay cv: <12%intra-assay cv: <10%sensitivity: 0.045 ng/mLstandard curve range: 0.041-10 ng/mL
Warning
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane kategorie
Protein Biology
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Kits
Immunoassay Platform Solutions