Kluczowe dokumenty
SAB2100909
Sigma-Aldrich
Anti-GDAP1L1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DJ881L22.1, Anti-DJ995J12.1.1, Anti-DKFZp761K228, Anti-Ganglioside-induced differentiation-associated protein 1-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, guinea pig, bovine, mouse, horse, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GDAP1L1(78997)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego GDAP1L1
Działania biochem./fizjol.
Syntaza gangliozydu GD3 powoduje różnicowanie komórek z kiełkowaniem neurytów po transfekcji do mysiej linii komórek neuroblastoma Neuro2a. Po różnicowaniu ekspresja kilku genów jest regulowana w górę, w tym jednego, który koduje białko określane jako białko 1 związane z różnicowaniem indukowanym gangliozydami (Gdap1). Podobny gen został znaleziony u ludzi, a mutacje w ludzkim genie są związane z chorobą Charcot-Marie-Tooth typu 4A. GDAP1L1 ma podobną sekwencję do ludzkiego białka GDAP1. Syntaza gangliozydu GD3 powoduje różnicowanie komórek z kiełkowaniem neurytów po transfekcji do mysiej linii komórkowej neuroblastoma Neuro2a. Po różnicowaniu ekspresja kilku genów jest regulowana w górę, w tym jednego, który koduje białko określane jako białko 1 związane z różnicowaniem indukowanym gangliozydami (Gdap1). Podobny gen został znaleziony u ludzi, a mutacje w ludzkim genie są związane z chorobą Charcot-Marie-Tooth typu 4A. Białko kodowane przez ten gen ma podobną sekwencję do ludzkiego białka GDAP1.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ERDVSLPQSEHKEPWFMRLNLGEEVPVIIHRDNIISDYDQIIDYVERTFT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)