Kluczowe dokumenty
SAB2100632
Sigma-Aldrich
Anti-DULLARD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Dullard homolog (Xenopus laevis), Anti-HSA011916
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, rabbit, bovine, rat, human, mouse, dog, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DULLARD(23399)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego DULLARD
Działania biochem./fizjol.
DULLARD jest fosfatazą serynowo-treoninową, która może być wymagana do prawidłowej morfologii błony jądrowej. DULLARD był zaangażowany w defosforylację LPIN1. Może antagonizować sygnalizację BMP.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HPDNAIPIKSWFSDPSDTALLNLLPMLDALRFTADVRSVLSRNLHQHRLW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)