Poprzednio przypisany identyfikator białka B5MCS6 został połączony z B5MC82. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego DDT
Działania biochem./fizjol.
Tautomeraza D-dopachromu przekształca D-dopachrom w 5,6-dihydroksyindol. Jest ona spokrewniona z czynnikiem hamującym migrację (MIF) pod względem sekwencji, aktywności enzymatycznej i struktury genu. DDT i MIF są ściśle powiązane na chromosomie 22. tautomeraza D-dopachromu przekształca D-dopachrom w 5,6-dihydroksyindol. Gen DDT jest spokrewniony z czynnikiem hamującym migrację (MIF) pod względem sekwencji, aktywności enzymatycznej i struktury genu. DDT i MIF są ściśle powiązane na chromosomie 22.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PFLELDTNLPANRVPAGLEKRLCAAAASILGKPADRVNVTVRPGLAMALS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.