Kluczowe dokumenty
SAB2100523
Sigma-Aldrich
Anti-CYP46A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CP46, Anti-CYP46, Anti-Cytochrome P450, family 46, subfamily A, polypeptide 1
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
57 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, guinea pig, rat, human, mouse, horse, goat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP46A1(10858)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CYP46A1
Działania biochem./fizjol.
CYP46A1 jest członkiem nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Białko to lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i hydroksyluje średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak laurynian i mirystynian. Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. To białko retikulum endoplazmatycznego ulega ekspresji w mózgu, gdzie przekształca cholesterol w 24S-hydroksycholesterol. Podczas gdy cholesterol nie może przejść przez barierę krew-mózg, 24S-hydroksycholesterol może być wydzielany w mózgu do krążenia, aby powrócić do wątroby w celu katabolizmu. Uwaga do publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, zobacz rekord Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YVMGRMDTYFEDPLTFNPDRFGPGAPKPRFTYFPFSLGHRSCIGQQFAQM
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yushan Wang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 580599-580599 (2020-12-18)
Abnormality in cholesterol homeostasis in the brain is a feature of Alzheimer's disease (AD). 27-Hydroxycholesterol (27-OHC) has been identified as a possible biomarker of AD, but its effects on cholesterol metabolism have not been fully characterized. This study was aimed
Yushan Wang et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
Dysregulated brain cholesterol metabolism is one of the characteristics of Alzheimer's disease (AD). 27-Hydroxycholesterol (27-OHC) is a cholesterol metabolite that plays an essential role in regulating cholesterol metabolism and it is suggested that it contributes to AD-related cognitive deficits. However