Kluczowe dokumenty
SAB2100437
Sigma-Aldrich
Anti-CKMT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Creatine kinase, mitochondrial 2 (sarcomeric), Anti-SMTCK
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
43 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, mouse, rabbit, rat, dog, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKMT2(1160)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego CKMT2
Działania biochem./fizjol.
Mitochondrialna kinaza kreatynowa (MtCK) jest odpowiedzialna za transfer wysokoenergetycznego fosforanu z mitochondriów do nośnika cytozolowego, kreatyny. Należy do rodziny izoenzymów kinazy kreatynowej. Występuje w postaci dwóch izoenzymów, sarkomerycznej MtCK i wszechobecnej MtCK, kodowanych przez oddzielne geny. Mitochondrialna kinaza kreatynowa występuje w dwóch różnych formach oligomerycznych: dimerów i oktamerów, w przeciwieństwie do wyłącznie dimerycznych cytozolowych izoenzymów kinazy kreatynowej. Sarcomeryczna mitochondrialna kinaza kreatynowa wykazuje 80% homologii z eksonami kodującymi wszechobecnej mitochondrialnej kinazy kreatynowej. Gen ten zawiera sekwencje homologiczne do kilku motywów, które są wspólne dla niektórych genów jądrowych kodujących białka mitochondrialne, a zatem mogą być niezbędne do skoordynowanej aktywacji tych genów podczas biogenezy mitochondriów. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko. Mitochondrialna kinaza kreatynowa (MtCK) jest odpowiedzialna za transfer wysokoenergetycznego fosforanu z mitochondriów do nośnika cytozolowego, kreatyny. Należy do rodziny izoenzymów kinazy kreatynowej. Występuje w postaci dwóch izoenzymów, sarkomerycznej MtCK i wszechobecnej MtCK, kodowanych przez oddzielne geny. Mitochondrialna kinaza kreatynowa występuje w dwóch różnych formach oligomerycznych: dimerów i oktamerów, w przeciwieństwie do wyłącznie dimerycznych cytozolowych izoenzymów kinazy kreatynowej. Sarcomeryczna mitochondrialna kinaza kreatynowa wykazuje 80% homologii z eksonami kodującymi wszechobecnej mitochondrialnej kinazy kreatynowej. Gen ten zawiera sekwencje homologiczne do kilku motywów, które są wspólne dla niektórych genów jądrowych kodujących białka mitochondrialne, a zatem mogą być niezbędne do skoordynowanej aktywacji tych genów podczas biogenezy mitochondriów. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: ISNIDRIGRSEVELVQIVIDGVNYLVDCEKKLERGQDIKVPPPLPQFGKK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew A Walker et al.
JCI insight, 6(3) (2021-02-09)
A hallmark of impaired myocardial energetics in failing hearts is the downregulation of the creatine kinase (CK) system. In heart failure patients and animal models, myocardial phosphocreatine content and the flux of the CK reaction are negatively correlated with the