Kluczowe dokumenty
SAB3500340
Sigma-Aldrich
Anti-PTK7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CCK-4, Anti-Colon carcinoma kinase-4, Anti-Protein tyrosine Kinase 7
Wybierz wielkość
100 μG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK7(5754)
Opis ogólny
Kinaza białkowo-tyrozynowa-7 (PTK7) jest receptorem przezbłonowym, który należy do rodziny receptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych (RTK). Posiada zewnątrzkomórkową domenę podobną do immunoglobuliny, domenę transbłonową i obojętną domenę podobną do kinazy tyrozynowej. PTK7 znajduje się na ludzkim chromosomie 6p21.
Immunogen
Przeciwciało PTK7 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi o długości 18 aminokwasów w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego PTK7.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PTK7 zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Białkowa kinaza tyrozynowa-7 (PTK7) stymuluje proliferację i inwazję komórek. Odgrywa istotną rolę w rozwoju embrionalnym i chorobach. PTK7 kontroluje radiooporność za pomocą czynnika jądrowego-κ B w raku płaskonabłonkowym przełyku.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500340.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PTK7 regulates radioresistance through nuclear factor-kappa B in esophageal squamous cell carcinoma.
Park M, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 37(10), 14217-14224 (2016)
Ron Chen et al.
Cancer research, 74(10), 2892-2902 (2014-03-22)
Lung cancer remains the most common cause of cancer-related death worldwide and it continues to lack effective treatment. The increasingly large and diverse public databases of lung cancer gene expression constitute a rich source of candidate oncogenic drivers and therapeutic
Yi Lin et al.
Journal of surgical oncology, 106(7), 880-886 (2012-05-16)
Protein tyrosine kinase 7 (PTK7) plays important functions in several cancer types but its expression in gastric cancer remains unknown. This study was designed to investigate PTK7 expression in gastric cancer. PTK7 expression was assessed by immunohistochemistry in 201 gastric
PTK7 overexpression in colorectal tumors: Clinicopathological correlation and prognosis relevance.
Tian X, et al.
Oncology Reports, 36(4), 1829-1836 (2016)
Xiuyun Tian et al.
Oncology reports, 36(4), 1829-1836 (2016-08-09)
Colorectal cancer (CRC) has one of the highest mortality rates in the worldwide and its incidence has been increasing in recent years. Protein tyrosine kinase-7 (PTK7) is an inactive member of receptor protein tyrosine kinase (RPTK)-like molecules, which is involved