Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2100006
Sigma-Aldrich
Anti-ABAT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-4-Aminobutyrate aminotransferase, Anti-GABAT, Anti-NPD009
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, goat, rat, guinea pig, human, rabbit, dog, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABAT(18)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ABAT
Działania biochem./fizjol.
Aminotransferaza 4-aminomasłowa (ABAT) jest odpowiedzialna za katabolizm kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), ważnego, głównie hamującego neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym, do semialdehydu bursztynowego. Aktywny enzym jest homodimerem podjednostek 50-kD skompleksowanych z pirydoksal-5-fosforanem. ABAT w wątrobie i mózgu jest kontrolowany przez 2 allele kodominujące, których częstość występowania w populacji kaukaskiej wynosi 0,56 i 0,44. Fenotyp niedoboru ABAT obejmuje opóźnienie psychoruchowe, hipotonię, hiperrefleksję, letarg, drgawki oporne na leczenie i nieprawidłowości EEG. Aminotransferaza 4-aminomasłowa (ABAT) jest odpowiedzialna za katabolizm kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), ważnego, głównie hamującego neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym, do półaldehydu bursztynowego. Aktywny enzym jest homodimerem podjednostek 50-kD skompleksowanych z pirydoksal-5-fosforanem. Sekwencja białka jest w ponad 95% podobna do białka świni. Szacuje się, że GABA jest obecny w prawie jednej trzeciej ludzkich synaps. ABAT w wątrobie i mózgu jest kontrolowany przez 2 allele kodominujące, których częstość występowania w populacji kaukaskiej wynosi 0,56 i 0,44. Fenotyp niedoboru ABAT obejmuje opóźnienie psychoruchowe, hipotonię, hiperrefleksję, letarg, drgawki oporne na leczenie i nieprawidłowości EEG. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących tę samą izoformę białka.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IIVEPIQSEGGDNHASDDFFRKLRDIARKHGCAFLVDEVQTGGCTGKFW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)