Kluczowe dokumenty
SAB2100667
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4G1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DKFZp686A1451, Anti-EIF4F, Anti-EIF4G, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4 γ, 1, Anti-P220
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
175 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G1(1981)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego EIF4G1
Działania biochem./fizjol.
EIF4G1 jest składnikiem kompleksu białkowego EIF4F, który bierze udział w rozpoznawaniu czapeczki mRNA, zależnym od ATP odwijaniu 5′-końcowej struktury drugorzędowej i rekrutacji mRNA do rybosomu. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksu białkowego EIF4F, który bierze udział w rozpoznawaniu czapeczki mRNA, zależnym od ATP odwijaniu 5′-końcowej struktury drugorzędowej i rekrutacji mRNA do rybosomu. Alternatywny splicing skutkuje pięcioma wariantami transkryptu kodującymi cztery różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PAVPEVENQPPAGSNPGPESEGSGVPPRPEEADETWDSKEDKIHNAENIQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)