Kluczowe dokumenty
SAB1412855
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LRRC8A antibody produced in mouse
clone 8H9, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-FLJ10337, Anti-FLJ41617, Anti-KIAA1437, Anti-LRRC8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8H9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2a
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRRC8A(56262)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek bogatych w leucynę, które są zaangażowane w różne procesy biologiczne, w tym adhezję komórek, transport komórkowy i interakcje hormon-receptor. Ten członek rodziny jest przypuszczalnym czteroprzebiegowym białkiem transmembranowym, które odgrywa rolę w rozwoju komórek B. Defekty w tym genie powodują autosomalną dominującą agammaglobulinemię typu non-Bruton, chorobę niedoboru odporności wynikającą z defektów dojrzewania komórek B. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Leucine rich repeat containing eight family member A (LRRC8A) to białko zawierające LRR o masie 94 kDa, kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 9q34.11. Kodowane białko ulega wszechobecnej ekspresji, ale na wyższych poziomach na powierzchni tymocytów niż na innych komórkach odpornościowych.
Immunogen
LRRC8A (NP_062540.2, 711 a.a. ~ 810 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QNLAITANRIETLPPELFQCRKLRALHLGNNVLQSLPSRVGELTNLTQIELRGNRLECLPVELGECPLLKRSGLVVEEDLFNTLPPEVKERLWRADKEQA
Działania biochem./fizjol.
Leucyna bogata w powtórzenia zawierająca ósmego członka rodziny A (LRRC8A) odgrywa ważną rolę w rozwoju, przeżyciu i funkcjonowaniu komórek T. Odgrywa również istotną rolę w rozwoju komórek B. U myszy mutacja w tym genie prowadzi do nieprawidłowości w rozwoju komórek B. Ponadto mutacja w genie jest również związana z rozwojem agammaglobulinemii typu innego niż Bruton u ludzi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
BTKbase: the mutation database for X?linked agammaglobulinemia.
Valiaho J, et al.
Human Mutation, 27(12), 1209-1217 (2006)
Identification of a lung cancer antigen evading CTL attack due to loss of human leukocyte antigen (HLA) class I expression
Baba T,et al.
Cancer Science, 101(10), 2115-2120 (2010)
Sonja Rutz et al.
Nature structural & molecular biology, 30(1), 52-61 (2022-12-16)
Volume-regulated anion channels (VRACs) participate in the cellular response to osmotic swelling. These membrane proteins consist of heteromeric assemblies of LRRC8 subunits, whose compositions determine permeation properties. Although structures of the obligatory LRRC8A, also referred to as SWELL1, have previously
Lalit Kumar et al.
The Journal of experimental medicine, 211(5), 929-942 (2014-04-23)
Lrrc8a is a ubiquitously expressed gene that encodes a leucine-rich repeat (LRR)-containing protein detected at higher levels on the surface of thymocytes than on other immune cells. We generated Lrrc8a(-/-) mice to investigate the role of LRRC8A in lymphocyte development
Dawid Deneka et al.
Nature communications, 12(1), 5435-5435 (2021-09-16)
Members of the LRRC8 family form heteromeric assemblies, which function as volume-regulated anion channels. These modular proteins consist of a transmembrane pore and cytoplasmic leucine-rich repeat (LRR) domains. Despite their known molecular architecture, the mechanism of activation and the role