Kluczowe dokumenty
SAB1412737
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRRX1 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-PHOX1, Anti-PMX1, Anti-PRX1
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.64 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRRX1(5396)
Opis ogólny
Białko związane z DNA kodowane przez ten gen jest członkiem sparowanej rodziny białek homeobox zlokalizowanych w jądrze. Białko działa jako koaktywator transkrypcji, zwiększając aktywność wiążącą DNA czynnika odpowiedzi na surowicę, białka wymaganego do indukcji genów przez czynniki wzrostu i różnicowania. Białko reguluje mięśniową kinazę kreatynową, wskazując na rolę w tworzeniu różnych typów mięśni mezodermalnych. Alternatywny splicing daje dwie izoformy, które różnią się obfitością i wzorcami ekspresji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRRX1 (NP_073207, 1 a.a. ~ 90 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTSSYGHVLERQPALGGRLDSPGNLDTLQAKKNFSVSHLLDLEEAGDMVAAQADENVGEAGRSLLESPGLTSGSDTPQQDNDQLNSEEKK
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)