Kluczowe dokumenty
SAB1406268
Sigma-Aldrich
Anti-PRRX1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PHOX1, PMX1, PRX1
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PRRX1(5396)
Opis ogólny
Białko związane z DNA kodowane przez ten gen jest członkiem sparowanej rodziny białek homeobox zlokalizowanych w jądrze. Białko działa jako koaktywator transkrypcji, zwiększając aktywność wiążącą DNA czynnika odpowiedzi na surowicę, białka wymaganego do indukcji genów przez czynniki wzrostu i różnicowania. Białko reguluje mięśniową kinazę kreatynową, wskazując na rolę w tworzeniu różnych typów mięśni mezodermalnych. Alternatywny splicing daje dwie izoformy, które różnią się obfitością i wzorcami ekspresji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRRX1 (NP_008833.1, 1 a.a. ~ 217 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MTSSYGHVLERQPALGGRLDSPGNLDTLQAKKNFSVSHLLDLEEAGDMVAAQADENVGEAGRSLLESPGLTSGSDTPQQDNDQLNSEEKKKRKQRRNRTTFNSSQLQALERVFERTHYPDAFVREDLARRVNLTEARVQVWFQNRRAKFRRNERAMLANKNASLKSYSGDVTAVEQPIVPRPAPRPTDYLSWGTASPYRSSSLPRCCLHEGLHNGF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jee-Bum Lee et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(7), 4119-4127 (2014-06-14)
To investigate the effects of visible light on human corneal epithelial cells and the impact of natural antioxidants on oxidative stress produced by overexposure to light. Light-emitting diodes with various wavelengths (410-830 nm) were used to irradiate human corneal epithelial
Juan Liu et al.
The Journal of urology, 191(6), 1920-1926 (2014-01-21)
We investigated oxidative damage caused by and antioxidant responses to peroxiredoxins in the mouse testis at different time points after vasectomy. Mice were divided into a sham operated control group and a vasectomized group. Testicular samples were collected 2 to