Kluczowe dokumenty
SAB1412599
Sigma-Aldrich
ANTI-PAX7 antibody produced in mouse
clone 2B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HUP1, PAX7, PAX7B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.87 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX7(5081)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu paired box (PAX). Członkowie tej rodziny genów zazwyczaj zawierają sparowaną domenę pudełkową, oktapeptyd i homeodomenę typu sparowanego. Geny te odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju płodu i wzrostu nowotworu. Specyficzna funkcja sparowanego genu box 7 jest nieznana, ale spekuluje się, że obejmuje supresję nowotworu, ponieważ fuzja tego genu z członkiem rodziny domen forkhead była związana z mięsakiem prążkowanokomórkowym pęcherzyków płucnych. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAX7 (NP_001128726.1, 351 a.a. ~ 434 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AYGARHSFSSYSDSFMNPAAPSNHMNPVSNGLSPQVMSILGNPSAVPPQPQADFSISPLHGGLDSATSISASCSQRADSIKPGD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)