Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1404168
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAX7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HUP1, PAX7B
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAX7(5081)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu paired box (PAX). Członkowie tej rodziny genów zazwyczaj zawierają sparowaną domenę pudełkową, oktapeptyd i homeodomenę typu sparowanego. Geny te odgrywają kluczową rolę podczas rozwoju płodu i wzrostu nowotworu. Specyficzna funkcja sparowanego genu box 7 jest nieznana, ale spekuluje się, że wiąże się z supresją nowotworu, ponieważ fuzja tego genu z członkiem rodziny domeny forkhead była związana z mięsakiem prążkowanokomórkowym pęcherzyków płucnych. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PAX7 (NP_002575.1, 411 a.a. ~ 520 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GGLDSATSISASCSQRADSIKPGDSLPTSQAYCPPTYSTTGYSVDPVAGYQYGQYGQSECLVPWASPVPIPSPTPRASCLFMESYKVVSGWGMSISQMEKLKSSQMEQFT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mónika Gönczi et al.
eLife, 11 (2022-08-06)
Today septins are considered as the fourth component of the cytoskeleton, with the Septin7 isoform playing a critical role in the formation of higher-order structures. While its importance has already been confirmed in several intracellular processes of different organs, very