Kluczowe dokumenty
SAB1412330
Sigma-Aldrich
ANTI-BRAF antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-RAF1, BRAF, BRAF1, FLJ95109, MGC126806
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35.97 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRAF(673)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny kinaz serynowo-treoninowych raf/mil. Białko to odgrywa rolę w regulacji szlaku sygnałowego kinazy MAP/ERKs, który wpływa na podział, różnicowanie i wydzielanie komórek. Mutacje w tym genie są związane z zespołem sercowo-twarzowo-skórnym, chorobą charakteryzującą się wadami serca, upośledzeniem umysłowym i charakterystycznym wyglądem twarzy. Mutacje w tym genie są również związane z różnymi nowotworami, w tym chłoniakiem nieziarniczym, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym, rakiem tarczycy, niedrobnokomórkowym rakiem płuc i gruczolakorakiem płuc. Dla tego genu zidentyfikowano pseudogen, który znajduje się na chromosomie X. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BRAF (NP_004324, 138 a.a. ~ 231 a.a.) częściowe białko rekombinowane z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FQNPTDVARSNPKSPQKPIVRVFLPNKQRTVVPARCGVTVRDSLKKALMMRGLIPECCAVYRIQDGEKKPIGWDTDISWLTGEELHVEVLENVP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)