Kluczowe dokumenty
SAB1410953
Sigma-Aldrich
Anti-CECR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADGF, IDGFL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 30.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CECR1(51816)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka podrodziny rodziny białek deaminazy adenozyny. Kodowane białko może działać jako czynnik wzrostu i mieć aktywność deaminazy adenozyny. Może być odpowiedzialne za niektóre cechy fenotypowe związane z zespołem kociego oka. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CECR1 (NP_803124.1, 1 a.a. ~ 270 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDSLEWNWALVYELSGEHHDEEWSVKTYQEVAQKFVETHPEFIGIKIIYSDHRSKDVAVIAESIRMAMGLRIKFPTVVAGFDLVGHEDTGHSLHDYKEALMIPAKDGVKLPYFFHAGETDWQGTSIDRNILDALMLNTTRIGHGFALSKHPAVRTYSWKKDIPIEVCPISNQVLVKLVSDLRNHPVATLMATGHPMVISSDDPAMFGAKGLSYDFYEVFMGIGGMKADLRTLKQLAMNSIKYSTLLESEKNTFMEIWKKRWDKFIADVATK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanna Engqvist et al.
Frontiers in oncology, 10, 162-162 (2020-03-07)
Early-stage (I and II) ovarian carcinoma patients generally have good prognosis. Yet, some patients die earlier than expected. Thus, it is important to stratify early-stage patients into risk groups to identify those in need of more aggressive treatment regimens. The