Przejdź do
SML0603
Lixivaptan
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methylbenzamide, VPA 985, WAY-VPA 985
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H21ClFN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.93
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
powder
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
4% w/w in ethyl acetate
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)C)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)N3Cc4[n](ccc4)Cc5c3cccc5)Cl
InChI
1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
InChI key
PPHTXRNHTVLQED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homoeostasis and is important in renal hemodynamic alterations, water retention, and cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF). Lixivaptan is an AVP V2-receptor selective antagonist that increases water excretion and normalizes serum sodium levels. Lixivaptan has been in clinical trials for hyponatremia associated with heart failure.
Lixivaptan is an arginine vasopressin (AVP) V2-receptor antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1616SML0355PZ0341
description
≥96% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)