Kluczowe dokumenty
SAB1410927
Sigma-Aldrich
Anti-PRKAG2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AAKG, AAKG2, CMH6, H91620p, WPWS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAG2(51422)
Opis ogólny
Kinaza białkowa aktywowana AMP (AMPK) jest heterotrimerycznym białkiem składającym się z katalitycznej podjednostki alfa, niekatalitycznej podjednostki beta i niekatalitycznej regulacyjnej podjednostki gamma. Istnieją różne formy każdej z tych podjednostek, kodowane przez różne geny. AMPK jest ważnym enzymem wyczuwającym energię, który monitoruje stan energii komórkowej i działa poprzez inaktywację kluczowych enzymów zaangażowanych w regulację biosyntezy de novo kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Gen ten jest członkiem rodziny podjednostek gamma AMPK i koduje białko z czterema domenami beta-syntazy cystationiny. Mutacje w tym genie są związane z preekscytacją komorową (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a), postępującą chorobą układu przewodzącego i przerostem serca. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRKAG2 (NP_077747.1, 1 a.a. ~ 328 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLEKLEFEDEAVEDSESGVYMRFMRSHKCYDIVPTSSKLVVFDTTLQVKKAFFALVANGVRAAPLWESKKQSFVGMLTITDFINILHRYYKSPMVQIYELEEHKIETWRELYLQETFKPLVNISPDASLFDAVYSLIKNKIHRLPVIDPISGNALYILTHKRILKFLQLFMSDMPKPAFMKQNLDELGIGTYHNIAFIHPDTPIIKALNIFVERRISALPVVDESGKVVDIYSKFDVINLAAEKTYNNLDITVTQALQHRSQYFEGVVKCNKLEILETIVDRIVRAEVHRLVVVNEADSIVGIISLSDILQALILTPAGAKQKETETE
Działania biochem./fizjol.
PRKAG2 (kinaza białkowa, aktywowana AMP, podjednostka niekatalityczna γ2) działa jako czujnik stanu energetycznego komórki, który jest kontrolowany przez AMP (pozytywnie) i ATP (negatywnie). W normalnym stanie domeny CBS kinazy białkowej aktywowanej AMP mogą wiązać AMP, ATP lub S-adenozylometioninę. Ale w zmutowanym stanie nie może się wiązać. W rezultacie prowadzi to do chorób dziedzicznych. Jego główną aktywnością jest regulacja homeostazy energetycznej. Odgrywa ważną rolę w korygowaniu podziału komórek i segregacji chromosomów podczas mitozy. Mutacja w PRKAG2 powoduje zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW), rzadką chorobę dziedziczoną autosomalnie dominująco.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katalin Pinter et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 11(5), 917-921 (2012-02-16)
AMP-activated protein kinase has been shown to be a key regulator of energy homeostasis; it has also been identified as a tumor suppressor and is required for correct cell division and chromosome segregation during mitosis. The enzyme is a heterotrimer
Li-Ping Zhang et al.
Journal of electrocardiology, 44(4), 483-486 (2010-04-13)
Familial appearance of Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome is rare and displays an autosomal dominant inheritance. Here we report a Chinese kindred of WPW syndrome whose unique clinical features consist of a high risk of sudden cardiac death due to atrial fibrillation
Tània Martiáñez et al.
The Journal of biological chemistry, 284(36), 23902-23911 (2009-07-03)
Ultrasensitivity, hysteresis (a form of biochemical memory), and all-or-none (digital) responses are important signaling properties for the control of irreversible processes and are well characterized in the c-Jun N-terminal kinase (JNK) system using Xenopus oocytes. Our aim was to study