Kluczowe dokumenty
SAB1410373
Sigma-Aldrich
Anti-FCER1A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FCE1A, FcERI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCER1A(2205)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The IgE receptor plays a central role in allergic disease, coupling allergen and mast cell to initiate the inflammatory and immediate hypersensitivity responses that are characteristic of disorders such as hay fever and asthma. The allergic response occurs when 2 or more high-affinity IgE receptors are crosslinked via IgE molecules that in turn are bound to an allergen (antigen) molecule. A perturbation occurs that brings about the release of histamine and proteases from the granules in the cytoplasm of the mast cell and leads to the synthesis of prostaglandins and leukotrienes--potent effectors of the hypersensitivity response. The IgE receptor consists of 3 subunits: alpha, beta (MIM 147138), and gamma (MIM 147139); only the alpha subunit is glycosylated.[supplied by OMIM
Immunogen
FCER1A (NP_001992.1, 1 a.a. ~ 257 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPAMESPTLLCVALLFFAPDGVLAVPQKPKVSLNPPWNRIFKGENVTLTCNGNNFFEVSSTKWFHNGSLSEETNSSLNIVNAKFEDSGEYKCQHQQVNESEPVYLEVFSDWLLLQASAEVVMEGQPLFLRCHGWRNWDVYKVIYYKDGEALKYWYENHNISITNATVEDSGTYYCTGKVWQLDYESEPLNITVIKAPREKYWLQFFIPLLVVILFAVDTGLFISTQQQVTFLLKIKRTRKGFRLLNPHPKPNPKNN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)