Kluczowe dokumenty
SAB1410298
Sigma-Aldrich
Anti-DHFR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHFR(1719)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reduktaza dihydrofolianowa przekształca dihydrofolian w tetrahydrofolian, wahadłowiec grupy metylowej wymagany do syntezy de novo puryn, kwasu tymidylowego i niektórych aminokwasów. Podczas gdy funkcjonalny gen reduktazy dihydrofolianowej został zmapowany na chromosomie 5, na oddzielnych chromosomach zidentyfikowano wiele przetworzonych pseudogenów lub genów podobnych do reduktazy dihydrofolianowej. Niedobór reduktazy dihydrofolianowej został powiązany z niedokrwistością megaloblastyczną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DHFR (XP_937759.1, 1 a.a. ~ 187 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MVGSLNCIVAVSQNMGIGKNGDLPWPPLRNEFRYFQRMTTSSVEGKQNLVIMGKKTWFSIPEKNRPLKGRINLVLSRELKEPPQGAHFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)