Przejdź do
F3806
Fadrozole hydrochloride
≥98% (HPLC), nonsteroidal aromatase inhibitor, powder
Synonim(y):
4-(5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)-benzonitrile, Afema, CGS 16949A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
568,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
1938,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.73
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
568,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fadrozole hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
InChI
1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
InChI key
UKCVAQGKEOJTSR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fadrozole is a nonsteroidal aromatase inhibitor.
Fadrozole is a nonsteroidal aromatase inhibitor. Fadrozole is a very potent and highly selective inhibitor of the aromatase enzyme system in vitro and estrogen biosynthesis in vivo. It inhibited the conversion of [4-14C]androstenedione to [4-14C]estrone by human placental microsomes in a competitive manner (Ki = 1.6 nM). At a substrate concentration 3-fold the Km, Fadrozole was 180 times more potent, as an inhibitor, than aminoglutethimide (Cat. No. A9657), exhibiting half-maximal inhibition at 1.7 nM as compared to 0.3 μM. In vivo, Fadrozole lowered ovarian estrogen synthesis by gonadotropin-primed, androstenedione treated, immature rats by 90% at a dose of 260 μg/kg (PO). In vivo, Fadrozole leads to sequelae of estrogen deprivation (e.g. regression of DMBA-induced mammary tumors) without causing adrenal hypertrophy in adult rats. It blocked aromatase by 50% in human breast cancer homogenates, live breast cancer cells, human placental microsomes, and porcine ovarian microsomes at concentrations of 0.008 to 0.02 μM.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0254PZ0037P0099
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
Johnson & Johnson
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)