Kluczowe dokumenty
SAB1406089
Sigma-Aldrich
Anti-LOR antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC111513
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LOR(4014)
Opis ogólny
Gen ten koduje lorykrynę, główny składnik białkowy zrogowaciałej otoczki komórkowej występującej w terminalnie zróżnicowanych komórkach naskórka. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Vohwinkela i postępującą symetryczną erytrokeratodermią, które są dziedzicznymi chorobami skóry. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LOR (AAH34690.1, 1 a.a. ~ 316 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSYQKKQPTPQPPVDCVKTSGGGGGGGGGGGGGCGFFGGGGSGGGSSGSGCGYSGGGGYSGGGCGGGSSGGGGGGGIGGCGGGSGGSVKYSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGSSGGGSGCFSSGGGGFSGQAVQCQSYGGVSSGGSSGGGSGCFSSGGGGGSVCGYSGGGSGGGSGCGGGSSGGSGSGYVSSQQVTQTSCAPQPSYGGGSSGGGGSGGSGCFSSGGGGGSSGCGGGSSGIGSGCIISGGGSVCGGGSSGGGGGGSSVGGSGSGKGVPICHQTQQKQAPTWPSK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)