Merck
SAB1410203
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
OAT4L, RST, URAT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 109.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a urate transporter and urate-anion exchanger which regulates the level of urate in the blood. This protein is an integral membrane protein primarily found in kidney. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC22A12 (NP_653186.2, 1 a.a. ~ 553 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAFSELLDLVGGLGRFQVLQTMALMVSIMWLCTQSMLENFSAAVPSHRCWAPLLDNSTAQASILGSLSPEALLAISIPPGPNQRPHQCRRFRQPQWQLLDPNATATSWSEADTEPCVDGWVYDRSIFTSTIVAKWNLVCDSHALKPMAQSIYLAGILVGAAACGPASDRFGRRLVLTWSYLQMAVMGTAAAFAPAFPVYCLFRFLLAFAVAGVMMNTGTLLMEWTAARARPLVMTLNSLGFSFGHGLTAAVAYGVRDWTLLQLVVSVPFFLCFLYSWWLAESARWLLTTGRLDWGLQELWRVAAINGKGAVQDTLTPEVLLSAMREELSMGQPPASLGTLLRMPGLRFRTCISTLCWFAFGFTFFGLALDLQALGSNIFLLQMFIGVVDIPAKMGALLLLSHLGRRPTLAASLLLAGLCILANTLVPHEMGALRSALAVLGLGGVGAAFTCITIYSSELFPTVLRMTAVGLGQMAARGGAILGPLVRLLGVHGPWLPLLVYGTVPVLSGLAALLLPETQSLPLPDTIQDVQNQAVKKATHGTLGNSVLKSTQF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3