Kluczowe dokumenty
SAB1410147
Sigma-Aldrich
Anti-RAB32 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24.75 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB32(10981)
Opis ogólny
Małe białka wiążące GTP z rodziny RAB, takie jak RAB32, odgrywają istotną rolę w ukierunkowaniu pęcherzyków i ziarnistości (Bao i in., 2002 [PubMed 11784320]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RAB32 (NP_006825.1, 1 a.a. ~ 225 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAGGGAGDPGLGAAAPAPETREHLFKVLVIGELGVGKTSIIKRYVHQLFSQHYRATIGVDFALKVLNWDSRTLVRLQLWDIAGQERFGNMTRVYYKEAVGAFVVFDISRSSTFEAVLKWKSDLDSKVHLPNGSPIPAVLLANKCDQNKDSSQSPSQVDQFCKEHGFAGWFETSAKDNINIEEAARFLVEKILVNHQSFPNEENDVDKIKLDQETLRAENKSQCC
Działania biochem./fizjol.
RAB32 (białko związane z Ras) kontroluje wewnątrzkomórkową akumulację lipidów w hepatocytach. Jego brak promuje ekspresję ATGL (lipazy trójglicerydów tłuszczowych), a tym samym powoduje lipolizę. RAB32 bierze udział w stłuszczeniu wątroby. W melanogenezie bierze udział w transporcie ważnych enzymów, takich jak tyrozynaza i Tyrp1 (białko związane z tyrozynazą 1). RAB32 oddziałuje również z kinazą 2 bogatą w leucynę (LRRK2), białkiem związanym z chorobą Parkinsona, i bierze udział w jej lokalizacji. RAB32 jest hipermetylowany w niestabilnych mikrosatelitarnie gruczolakorakach okrężnicy, żołądka i endometrium.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Depletion of Rab32 decreases intracellular lipid accumulation and induces lipolysis through enhancing ATGL expression in hepatocytes.
Li Q
Biochemical and Biophysical Research Communications, 471, 492-496 (2016)
RAB32 hypermethylation and microsatellite instability in gastric and endometrial adenocarcinomas.
Shibata D
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 119, 801-806 (2006)
LRRK2 transport is regulated by its novel interacting partner Rab32.
Waschbusch D
PLoS ONE, 9, e111632-e111632 (2014)