Kluczowe dokumenty
HPA025731
Sigma-Aldrich
Anti-RAB32 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ras-related protein Rab-32
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NKDSSQSPSQVDQFCKEHGFAGWFETSAKDNINIEEAARFLVEKILVNHQSFPNEENDVDKIKLDQETLRAENKSQCC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB32(10981)
Opis ogólny
Gen RAB32 (białko związane z Ras) jest mapowany na ludzki chromosom 6q24.3. Jest to GTPaza Rab obecna w mitochondriach. Białko ma również przejściową lokalizację fagosomalną i jest również obecne w błonie melanosomu.
Immunogen
Ras-related protein Rab-32 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAB32 (białko związane z Ras) kontroluje wewnątrzkomórkową akumulację lipidów w hepatocytach. Jego brak promuje ekspresję ATGL (lipazy trójglicerydów tłuszczowych), a tym samym powoduje lipolizę. RAB32 bierze udział w stłuszczeniu wątroby. W melanogenezie bierze udział w transporcie ważnych enzymów, takich jak tyrozynaza i Tyrp1 (białko związane z tyrozynazą 1). RAB32 oddziałuje również z kinazą 2 bogatą w leucynę (LRRK2), białkiem związanym z chorobą Parkinsona, i bierze udział w jej lokalizacji. RAB32 jest hipermetylowany w niestabilnych mikrosatelitarnie gruczolakorakach okrężnicy, żołądka i endometrium.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77402
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zeinab Kosibaty et al.
Cancers, 14(14) (2022-07-28)
Treatment with the tyrosine kinase inhibitor (TKI) osimertinib is the standard of care for non-small cell lung cancer (NSCLC) patients with activating mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR). Osimertinib is also used in T790M-positive NSCLC that may occur
Rab GTPases regulating phagosome maturation are differentially recruited to mycobacterial phagosomes.
Seto S
Traffic, 12, 407-420 (2011)
BLOC-3 mutated in Hermansky-Pudlak syndrome is a Rab32/38 guanine nucleotide exchange factor.
Gerondopoulos A
Current Biology, 22, 2135-2139 (2012)
Altered gene expression in the superior temporal gyrus in schizophrenia.
Bowden NA
BMC Genomics, 9, 199-199 (2008)
Maria Sol Herrera-Cruz et al.
Biology direct, 16(1), 22-22 (2021-11-09)
Rab32 is a small GTPase associated with multiple organelles but is particularly enriched at the endoplasmic reticulum (ER). Here, it controls targeting to mitochondria-ER contacts (MERCs), thus influencing composition of the mitochondria-associated membrane (MAM). Moreover, Rab32 regulates mitochondrial membrane dynamics