Kluczowe dokumenty
SAB1410002
Sigma-Aldrich
Anti-RECQL4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RECQ4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RECQL4(9401)
Powiązane kategorie
Immunogen
RECQL4 (AAH13277.2, 1 a.a. ~ 652 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTRKQRESVLQKIRAAQVHVLMLTPEALVGAGGLPPAAQLPPVAFACIDEAHCLSQWSHNFRPCYLRVCKVLRERMGVHCFLGLTATATRRTASDVAQHLAVAEEPDLHGPAPVPTNLHLSVSMDRDTDQALLTLLQGKRFQNLDSIIIYCNRREDTERIAALLRTCLHAAWVPGSGGRAPKTTAEAYHAGMCSRERRRVQRAFMQGQLRVVVATVAFGMGLDRPDVRAVLHLGLPPSFESYVQAVGRAGRDGQPAHCHLFLQPQGEDLRELRRHVHADSTDFLAVKRLVQRVFPACTCTCTRPPSEQEGAVGGERPVPKYPPQEAEQLSHQAAPGPRRVCMGHERALPIQLTVQALDMPEEAIETLLCYLELHPHHWLELLATTYTHCRLNCPGGPAQLQALAHRCPPLAVCLAQQLPEDPGQGSSSVEFDMVKLVDSMGWELASVRRALCQLQWDHEPRTGVRRGTGVLVEFSELAFHLRSPGDLTAEEKDQICDFLYGRVQARERQALARLRRTFQAFHSVAFPSCGPCLEQQDEERSTRLKDLLGRYFEEEEGQEPGGMEDAQGPEPGQARLQDWEDQVRCDIRQFLSLRPEEKFSSRAVARIFHGIGSPCYPAQVYGQDRRFWRKYLHLSFHALVGLATEELLQVAR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brittany E Jewell et al.
PLoS genetics, 17(12), e1009971-e1009971 (2021-12-30)
Rothmund-Thomson syndrome (RTS) is an autosomal recessive genetic disorder characterized by poikiloderma, small stature, skeletal anomalies, sparse brows/lashes, cataracts, and predisposition to cancer. Type 2 RTS patients with biallelic RECQL4 pathogenic variants have multiple skeletal anomalies and a significantly increased