Kluczowe dokumenty
SAB1409891
Sigma-Aldrich
Anti-PROK1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EGVEGF, PK1, PRK1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 11.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PROK1(84432)
Opis ogólny
Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego pochodzący z gruczołów dokrewnych (EG-VEGF) indukuje proliferację, migrację i fenestrację w komórkach śródbłonka naczyń włosowatych pochodzących z gruczołów dokrewnych. Jego ekspresja jest indukowana przez niedotlenienie i jest ograniczona do gruczołów steroidogennych (jajników, jąder, nadnerczy i łożyska). Jego ekspresja jest często komplementarna do ekspresji VEGF (MIM 192240), co sugeruje, że cząsteczki te funkcjonują w skoordynowany sposób.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
PROK1 (AAH25399.1, 1 a.a. ~ 105 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MRGATRVSIMLLLVTVSDCAVITGACERDVQCGAGTCCAISLWLRGLRMCTPLGREGEECHPGSHKIPFFRKRKHHTCPCLPNLCSRFPDGRYRCSMDLKNINF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)