Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018107
Sigma-Aldrich
Anti-SLC12A1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Anti-Kidney-specific Na-K-Cl symporter, Anti-Solute carrier family 12 member 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
sekwencja immunogenna
SQGFDISQVLQVQEELERLEQERLALEATIKDNECEEESGGIRGLFKKAGKLNITKTTPKKDGSINTSQSMHVGEFNQKLVEASTQFKKKQEKGTIDVWWLFDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
Solute carrier family 12 member 1 (SLC12A1) należy do rodziny kotransporterów kationowo-chlorkowych. Posiada 12 transbłonowych helis, a kodujący ją gen zlokalizowany jest na ludzkim chromosomie 15.
Immunogen
Solute carrier family 12 member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC12A1 (Solute carrier family 12 member 1) bierze udział w reabsorpcji soli w grubej wstępującej pętli Henlego. SLC12A1 transportuje jeden Na+, jeden K+ i dwa Cl- przez błonę plazmatyczną. Reguluje również ciśnienie krwi. Mutacje w genie kodującym to białko zostały powiązane z zespołem Barttera typu I.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73256
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Raimondo et al.
Proteomes, 8(2) (2020-05-14)
Renal tubular cells release urinary extracellular vesicles (uEV) that are considered a promising source of molecular markers for renal dysfunction and injury. We investigated uEV proteomes of patients with hereditary salt-losing tubulopathies (SLTs), focusing on those caused by Gitelman and
Xiangzhu Zhu et al.
The Journal of nutrition, 144(11), 1734-1741 (2014-08-29)
The kidney-specific sodium-potassium-chloride cotransporter (NKCC2) protein encoded by solute carrier family 12 member 1 (SLC12A1) is the direct downstream effector of the inward-rectifier potassium channel (ROMK) encoded by potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 1 (KCNJ1), both of which are
Michelle Y Monette et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 300(4), F840-F847 (2011-01-07)
The Na-K-Cl cotransporter (NKCC2) is the major salt transport pathway in the thick ascending limb of Henle's loop and is part of the molecular mechanism for blood pressure regulation. Recent screening of ∼3,000 members of the Framingham Heart Study identified
Monica Carmosino et al.
Biology of the cell, 104(4), 201-212 (2012-01-04)
The central role of Na+-K+-2Cl- cotransporter type 2 (NKCC2) in vectorial transepithelial salt reabsorption in thick ascending limb cells from Henle's loop in the kidney is evidenced by the effects of loop diuretics, the pharmacological inhibitors of NKCC2, that are
Tracy Tran et al.
Cell stem cell, 29(7), 1083-1101 (2022-07-09)
Human pluripotent stem-cell-derived organoids are models for human development and disease. We report a modified human kidney organoid system that generates thousands of similar organoids, each consisting of 1-2 nephron-like structures. Single-cell transcriptomic profiling and immunofluorescence validation highlighted patterned nephron-like