Kluczowe dokumenty
SAB1409638
Sigma-Aldrich
Anti-CIDEC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIDE-3, FLJ20871, Fsp27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIDEC(63924)
Opis ogólny
Czynnik fragmentacji DNA (DFF) indukuje fragmentację DNA związaną z apoptozą. Nowa rodzina indukujących śmierć komórkową efektorów podobnych do DFF45 (MIM 601882) (CIDE), w tym CIDEC, może również promować apoptozę (Liang i in., 2003 [PubMed 12429024]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CIDEC (NP_071377.2, 1 a.a. ~ 238 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MEYAMKSLSLLYPKSLSRHVSVRTSVTQQLLSEPSPKAPRARPCRVSTADRSVRKGIMAYSLEDLLLKVRDTLMLADKPFFLVLEEDGTTVETEEYFQALAGDTVFMVLQKGQKWQPPSEQGTRHPLSLSHKPAKKIDVARVTFDLYKLNPQDFIGCLNVKATFYDTYSLSYDLHCCGAKRIMKEAFRWALFSMQATGHVLLGTSCYLQQLLDATEEGQPPKGKASSLIPTCLKILQ
Działania biochem./fizjol.
Indukujące śmierć komórki białko efektorowe C podobne do DFFA (CIDEC) odgrywa rolę w różnicowaniu adipocytów. Wiąże się z podjednostką 1 α kinazy białkowej aktywowanej monofosforanem 5′ adenozyny (AMPK) i działa jako negatywny regulator kompleksu AMPK. CIDEC jest również zaangażowany w magazynowanie lipidów i moduluje wielkość kropelek lipidów. Białko to zostało powiązane z otyłością.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuqiao Xu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1850(12), 2552-2562 (2015-09-15)
We previously showed that Cidec was localized on the surface of lipid droplets and could promote the differentiation of human adipocytes, but the molecular mechanism was still unknown. In this study, we first sought to identify proteins that interact with
Seung Mi Lee et al.
Biochemical and biophysical research communications, 439(4), 564-569 (2013-09-13)
FSP27 (CIDE-3 in humans) plays critical roles in lipid metabolism and apoptosis and is known to be involved in regulation of lipid droplet (LD) size and lipid storage and apoptotic DNA fragmentation. Given that CIDE-containing proteins including FSP27 are associated
Z Q Wang et al.
International journal of obesity (2005), 34(9), 1355-1364 (2010-05-05)
It has been well documented that human adenovirus type 36 (Ad-36) is associated with obesity. However, the underlying molecular mechanism of Ad-36 inducing obesity remains unknown. We sought to investigate the effect of Ad-36 infection on Cidec, AMPK pathway and