Kluczowe dokumenty
SAB1405263
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL3 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
Synonim(y):
HTPHLP, MGC3062, PHLP3, VIAF, VIAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~52.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDCL3(79031)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek podobnych do fosducyny i jest domniemanym modulatorem heterotrimerycznych białek G. Białko wykazuje rozległą homologię sekwencji aminokwasowej z fosducyną. Wykazano, że członkowie rodziny białek podobnych do fosducyny wiążą się z podjednostkami beta-gamma białek G. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDCL3 (AAH01021, 1 a.a. ~ 239 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MQDPNADTEWNDILRKKGILPPKESLKELEEEAEEEQRILQQSVKTYEDMTLEELEDHEDEFNEEDERAIEMYRRRRLAEWKATKLKNKFGEVLEISGKDYVQEVTKAGEGLWVILHLYKQGIPLCALINQHLSGLARKFPDVKFIKAISTTCIPNYPDRNLPTIFVYLEGDIKAQFIGPLVFGMNLTRDELEWKLSESGAIMTDLEENPKKPIEDVLLSSVRRSVLMKRDSEGD
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)