Kluczowe dokumenty
SAB1409094
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GATA2 antibody produced in mouse
clone 2F12, ascites fluid, solution
Synonim(y):
MGC2306, NFE1B
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.96 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GATA2(2624)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych GATA z palcem cynkowym, których nazwa pochodzi od konsensusowej sekwencji nukleotydowej, którą wiążą w regionach promotorowych genów docelowych. Kodowane białko odgrywa istotną rolę w regulacji transkrypcji genów zaangażowanych w rozwój i proliferację linii komórek hematopoetycznych i endokrynnych. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu
Immunogen
GATA2 (AAH18988, 1 a.a. ~ 102 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEVAPEQPRWMAHPAVLNAQHPDSHHPGLAHNYMEPAQLLPPDEVDVFFNHLDSQGNPYYANPAHARARVSYSPAHARLTGQMCRPHLLHSPGLPWLDGGK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)