Kluczowe dokumenty
SAB1409000
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FGF8 antibody produced in mouse
clone 3H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HBGF-8, MGC149376
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF8(2253)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF). Członkowie rodziny FGF posiadają szeroką aktywność mitogenną i przeżywalność komórek i są zaangażowani w różne procesy biologiczne, w tym rozwój embrionalny, wzrost komórek, morfogenezę, naprawę tkanek, wzrost guza i inwazję. Wiadomo, że białko to jest czynnikiem wspierającym niezależny od androgenów i zakotwiczenia wzrost komórek nowotworowych sutka. Wykazano, że nadekspresja tego genu zwiększa wzrost guza i angiogenezę. Ekspresja tego genu u dorosłych jest ograniczona do jąder i jajników. Czasowy i przestrzenny wzór ekspresji tego genu sugeruje jego funkcję jako embrionalnego czynnika nabłonkowego. Badania homologów myszy i piskląt ujawniły rolę w rozwoju śródmózgowia i kończyn, organogenezie, gastrulacji zarodka i determinacji osi lewo-prawo. Alternatywny splicing tego genu skutkuje czterema wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FGF8 (NP_149354, 65 a.a. ~ 133 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SRRLIRTYQLYSRTSGKHVQVLANKRINAMAEDGDPFAKLIVETDTFGSR VRVRGAETGLYICMNKKGK
Działania biochem./fizjol.
Czynnik wzrostu fibroblastów-8 (FGF-8) stymuluje proliferację i aktywację komórek, które wyrażają receptory FGF. Odgrywa on rolę w embriogenezie. FGF8b, izoforma FGF-8, ulega ekspresji w raku prostaty.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Screening a phage display library for a novel FGF8b-binding peptide with anti-tumor effect on prostate cancer.
Wang W
Experimental Cell Research, 319(8), 1156-1164 (2013)
A novel locus of ectodermal dysplasia maps to chromosome 10q24.32-q25.1.
Rafiq MA
The Journal of Investigative Dermatology, 124(2), 338-342 (2005)