Kluczowe dokumenty
SAB1408706
Sigma-Aldrich
Anti-NR2E3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ESCS, MGC49976, PNR, RNR, RP37, rd7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR2E3(10002)
Opis ogólny
Białko to jest częścią dużej rodziny czynników transkrypcyjnych receptorów jądrowych zaangażowanych w szlaki sygnałowe. Wykazano, że receptory jądrowe regulują szlaki zaangażowane w rozwój embrionalny, a także w utrzymanie prawidłowej funkcji komórek u dorosłych. Członkowie tej rodziny charakteryzują się dyskretnymi domenami, które funkcjonują w wiązaniu DNA i ligandów. Gen ten koduje receptor jądrowy siatkówki, który jest czynnikiem transkrypcyjnym zależnym od ligandu. Defekty tego genu są przyczyną nasilonego zespołu stożka S. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NR2E3 (NP_055064.1, 1 a.a. ~ 410 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
METRPTALMSSTVAAAAPAAGAASRKESPGRWGLGEDPTGVSPSLQCRVCGDSSSGKHYGIYACNGCSGFFKRSVRRRLIYRCQVGAGMCPVDKAHRNQCQACRLKKCLQAGMNQDAVQNERQPRSTAQVHLDSMESNTESRPESLVAPPAPAGRSPRGPTPMSAARALGHHFMASLITAETCAKLEPEDADENIDVTSNDPEFPSSPYSSSSPCGLDSIHETSARLLFMAVKWAKNLPVFSSLPFRDQVILLEEAWSELFLLGAIQWSLPLDSCPLLAPPEASAAGGAQGRLTLASMETRVLQETISRFRALAVDPTEFACMKALVLFKPETRGLKDPEHVEALQDQSQVMLSQHSKAHHPSQPVRFGKLLLLLPSLRFITAERIELLFFRKTIGNTPMEKLLCDMFKN
Mouse poliklonalne przeciwciało podniesione przeciwko pełnejdługości ludzkiego białka NR2E3.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)