Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1412082
Sigma-Aldrich
ANTI-YY1 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DELTA, INO80S, NF-E1, UCRBP, YY1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YY1(7528)
Opis ogólny
YY1 jest wszechobecnym czynnikiem transkrypcyjnym należącym do klasy białek palca cynkowego GLI-Kruppel. Białko to jest zaangażowane w represję i aktywację zróżnicowanej liczby promotorów. YY1 może kierować deacetylazy histonowe i acetylotransferazy histonowe do promotora w celu aktywacji lub represji promotora, co wiąże się z modyfikacją histonów w funkcji YY1. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
YY1 (NP_003394, 221 a.a. ~ 320 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VTMWSSDEKKDIDHETVVEEQIIGENSPPDYSEYMTGKKLPPGGIPGIDLSDPKQLAEFARMKPRKIKEDDAPRTIACPHKGCTKMFRDNSAMRKHLHTH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)