Kluczowe dokumenty
SAB1408654
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIS6, CISH6, Cish5, KIAA0671, SOCS-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~61.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOCS5(9655)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera domenę SH2 i domenę SOCS BOX. Białko należy zatem do rodziny suppressor of cytokine signaling (SOCS), znanej również jako rodzina białek STAT-induced STAT inhibitor (SSI). Wiadomo, że członkowie rodziny SOCS są indukowanymi przez cytokiny negatywnymi regulatorami sygnalizacji cytokin. Specyficzna funkcja tego białka nie została jeszcze określona. Zgłoszono dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące identyczne białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SOCS5 (NP_054730.1, 1 a.a. ~ 536 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDKVGKMWNNFKYRCQNLFGHEGGSRSENVDMNSNRCLSVKEKNISIGDSTPQQQSSPLRENIALQLGLSPSKNSSRRNQNCATEIPQIVEISIEKDNDSCVTPGTRLARRDSYSRHAPWGGKKKHSCSTKTQSSLDADKKFGRTRSGLQRRERRYGVSSVHDMDSVSSRTVGSRSLRQRLQDTVGLCFPMRTYSKQSKPLFSNKRKIHLSELMLEKCPFPAGSDLAQKWHLIKQHTAPVSPHSTFFDTFDPSLVSTEDEEDRLRERRRLSIEEGVDPPPNAQIHTFEATAQVNPLYKLGPKLAPGMTEISGDSSAIPQANCDSEEDTTTLCLQSRRQKQRQISGDSHTHVSRQGAWKVHTQIDYIHCLVPDLLQITGNPCYWGVMDRYEAEALLEGKPEGTFLLRDSAQEDYLFSVSFRRYNRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSSTVTGLLEHYKDPSSCMFFEPLLTISLNRTFPFSLQYICRAVICRCTTYDGIDGLPLPSMLQDFLKEYHYKQKVRVRWLEREPVKAK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)