Kluczowe dokumenty
HPA020884
Sigma-Aldrich
Anti-SOCS5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CIS-6, Anti-Cytokine-inducible SH2 protein 6, Anti-Cytokine-inducible SH2-containing protein 5, Anti-SOCS-5, Anti-Suppressor of cytokine signaling 5
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
HLIKQHTAPVSPHSTFFDTFDPSLVSTEDEEDRLRERRRLSIEEGVDPPPNAQIHTFEATAQVNPLYKLGPKLAPGMTEISGDSSAIPQANCDSEEDTTTLCLQSRRQKQRQISGDSHTHVSRQGAWKVHTQI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOCS5(9655)
Opis ogólny
Gen SOCS5 (suppressor of cytokine signaling 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2p21. Należy do rodziny białek SOCS. Białko zawiera domeny Src homology-2 i SOCS box.
Immunogen
Suppressor of cytokine signaling 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SOCS (suppressor of cytokine signaling) są znane jako negatywne regulatory sygnalizacji cytokin. Obecność SOCS5 powoduje degradację EGFR (receptora naskórkowego czynnika wzrostu) i hamowanie aktywności kinazy JAK1 (kinazy janus 1). Tłumi sygnalizację zależną od IL (interleukiny)-4, IL-6 i czynnika hamującego białaczkę. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w SOCS5 jest związany z astmą oskrzelową.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86447
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I V Saltykova et al.
Vestnik Rossiiskoi akademii meditsinskikh nauk, (7)(7), 53-56 (2013-12-18)
To investigate the role of polymorphic variants of immune-response modifying genes in predisposition to asthma. The analysis of restriction fragments length polymorphism was used to investigate 10 single-nucleotide polymorphisms: IFNG rs2069705, IFNGR2 rs17880053, IL4 rs 2070874, IL4RA rs 1805010, GATA3
Adam Weizman et al.
Inflammatory bowel diseases, 20(3), 525-533 (2014-02-04)
Pyoderma gangrenosum (PG) and erythema nodosum (EN) are the most common cutaneous manifestations of inflammatory bowel disease (IBD) but little is known regarding their etiopathogenesis. We performed a case-control study comparing characteristics between IBD patients with a documented episode of
Edmond M Linossi et al.
PloS one, 8(8), e70536-e70536 (2013-08-31)
Suppressor of Cytokine Signaling (SOCS)5 is thought to act as a tumour suppressor through negative regulation of JAK/STAT and epidermal growth factor (EGF) signaling. However, the mechanism/s by which SOCS5 acts on these two distinct pathways is unclear. We show
Edith Kario et al.
The Journal of biological chemistry, 280(8), 7038-7048 (2004-12-14)
Suppressors of cytokine signaling (SOCS) are Src homology-2-containing proteins originally identified as negative regulators of cytokine signaling. Accumulating evidence indicates a role for SOCS proteins in the regulation of additional signaling pathways including receptor tyrosine kinases. Notably, SOCS36E, the Drosophila