Kluczowe dokumenty
SAB1408646
Sigma-Aldrich
Anti-RAB7L1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp686P1051, RAB7L
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23.2 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB7L1(8934)
Opis ogólny
RAB7L1 (Rab-7-like protein 1, also referred to as RAB29) is a cytosolic GTPase. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q32. Rabbit polyclonal antibody raised against a full-length human RAB7L1 protein.
Immunogen
RAB7L1 (NP_003920.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSRDHLFKVLVVGDAAVGKTSLVQRYSQDSFSKHYKSTVGVDFALKVLQWSDYEIVRLQLWDIAGQERFTSMTRLYYRDASACVIMFDVTNATTFSNSQRWKQDLDSKLTLPNGEPVPCLLLANKCDLSPWAVSRDQIDRFSKENGFTGWTETSVKENKNINEAMRVLIEKMMRNSTEDIMSLSTQGDYINLQTKSSSWSCC
Działania biochem./fizjol.
RAB7L1 (Rab-7-like protein 1, also referred to as RAB29) modulates protein transport from the Golgi apparatus to lysosomes. It also modulates phagocytosis. RAB7L1 has been associated with Parkinson′s disease.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shicong Wang et al.
PloS one, 9(5), e96242-e96242 (2014-05-03)
Rab29 (also referred as Rab7L1) is a novel Rab protein, and is recently demonstrated to regulate phagocytosis and traffic from the Golgi to the lysosome. However, its roles in membrane trafficking have not been investigated extensively. Our results in this
David A MacLeod et al.
Neuron, 77(3), 425-439 (2013-02-12)
Recent genome-wide association studies have linked common variants in the human genome to Parkinson's disease (PD) risk. Here we show that the consequences of variants at 2 such loci, PARK16 and LRRK2, are highly interrelated, both in terms of their
X-Y Guo et al.
European journal of neurology, 21(10), 1337-1343 (2014-07-22)
Recently, the rs1572931 single-nucleotide polymorphism (SNP) of the putative promoter of the member RAS oncogene family-like 1 (RAB7L1) gene was reported to be associated with reduced risk for Parkinson's disease (PD) in the Ashkenazi Jewish population. Ethnic-specific effects are an