Kluczowe dokumenty
SAB3500038
Sigma-Aldrich
Anti-FTO antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Fat mass and obesity associated
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTO(79068)
Immunogen
Przeciwciało FTO zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego FTO.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Rosnące wskaźniki otyłości szybko stają się coraz większym problemem zdrowotnym w krajach rozwijających się. Gen związany z masą tłuszczową i otyłością (FTO) jest pierwszym odkrytym genem przyczyniającym się do powszechnych form otyłości u ludzi. FTO należy do nadrodziny dioksygenaz niehemowych, kodując zależną od 2-oksoglutaranu demetylazę kwasu nukleinowego, której mRNA ulega szerokiej ekspresji, szczególnie w neuronach jąder mózgu związanych z odżywianiem. FTO mRNA w jądrze łukowatym u myszy jest regulowany w górę przez karmienie i w dół podczas postu, chociaż odwrotny wzór zaobserwowano u szczurów. Znane są co najmniej cztery izoformy FTO.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500038.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)