Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1408586
Sigma-Aldrich
Anti-HLA-DMA antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D6S222E, HLADM, RING6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29.2 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-DMA(3108)
Opis ogólny
HLA-DMA należy do paralogów łańcucha alfa HLA klasy II. Ta cząsteczka klasy II jest heterodimerem składającym się z łańcucha alfa (DMA) i łańcucha beta (DMB), oba zakotwiczone w błonie. Znajduje się w pęcherzykach wewnątrzkomórkowych. DM odgrywa centralną rolę w ładowaniu peptydów cząsteczek MHC klasy II, pomagając uwolnić cząsteczkę CLIP z miejsca wiązania peptydu. Cząsteczki klasy II ulegają ekspresji w komórkach prezentujących antygen (APC: limfocyty B, komórki dendrytyczne, makrofagi). Łańcuch alfa ma około 33-35 kDa, a jego gen zawiera 5 eksonów. Ekson pierwszy koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują dwie domeny zewnątrzkomórkowe, ekson 4 koduje domenę transbłonową i ogon cytoplazmatyczny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HLA-DMA (NP_006111.2, 1 a.a. ~ 261 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MGHEQNQGAALLQMLPLLWLPHSWAVPEAPTPMWPDDLQNHTFLHTVYCQDGSPSVGLSEAYDEDQLFFFDFSQNTRVPRLPEFADWAQEQGDAPAILFDKEFCEWMIQIGPKLDGKIPVSRGFPIAEVFTLKPLEFGKPNTLVCFVSNLFPPMLTVNWQHHSVPVEGFGPTFVSAVDGLSFQAFSYLNFTPEPSDIFSCIVTHEIDRYTAYWIAVPRNALPSDLLENVLCGVAFGLGVLGIIVGIVLIIYFRKPCSGD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)