Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1400262
Sigma-Aldrich
Anti-SLC3A2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-4F2, Anti-4F2HC, Anti-4T2HC, Anti-CD98, Anti-CD98HC, Anti-MDU1, Anti-NACAE
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC3A2(6520)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny nośników substancji rozpuszczonych i koduje powierzchniowe, transbłonowe białko z domeną alfa amylazy. Białko występuje jako łańcuch ciężki heterodimeru, kowalencyjnie związanego wiązaniami dwusiarczkowymi z jednym z kilku możliwych łańcuchów lekkich. Wiąże się z integrynami i pośredniczy w zależnej od integryn sygnalizacji związanej z prawidłowym wzrostem komórek i nowotworzeniem. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Solute carrier family 3 member 2 (SLC3A2) jest glikoproteiną transbłonową typu II, która ulega szerokiej ekspresji. Ulega ekspresji na błonie komórkowej i w niektórych typach endosomów. Białko to należy do rodziny heterodimerycznych transporterów aminokwasów. Gen SLC3A2 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q13.
Immunogen
SLC3A2 (NP_001013269.1, 1 a.a. ~ 529 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSQDTEVDMKEVELNELEPEKQPMNAASGAAMSLAGAEKNGLVKIKVAEDEAEAAAAAKFTGLSKEELLKVAGSPGWVRTRWALLLLFWLGWLGMLAGAVVIIVRAPRCRELPAQKWWHTGALYRIGDLQAFQGHGAGNLAGLKGRLDYLSSLKVKGLVLGPIHKNQKDDVAQTDLLQIDPNFGSKEDFDSLLQSAKKKSIRVILDLTPNYRGENSWFSTQVDTVATKVKDALEFWLQAGVDGFQVRDIENLKDASSFLAEWQNITKGFSEDRLLIAGTNSSDLQQILSLLESNKDLLLTSSYLSDSGSTGEHTKSLVTQYLNATGNRWCSWSLSQARLLTSFLPAQLLRLYQLMLFTLPGTPVFSYGDEIGLDAAALPGQPMEAPVMLWDESSFPDIPGAVSANMTVKGQSEDPGSLLSLFRRLSDQRSKERSLLHGDFHAFSAGPGLFSYIRHWDQNERFLVVLNFGDVGLSAGLQASDLPASASLPAKADLLLSTQPGREEGSPLELERLKLEPHEGLLLRFPYAA
Działania biochem./fizjol.
SLC3A2 (Solute carrier family 3 member 2) odgrywa rolę w transporcie aminokwasów. Wiąże się z integrynami i moduluje ich funkcje sygnalizacyjne. Białko to jest zaangażowane w fuzję międzykomórkową zachodzącą między makrofagami lub trofoblastami. SLC3A2 ulega nadekspresji w różnych nowotworach.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD98hc (SLC3A2) drives integrin-dependent renal cancer cell behavior.
Poettler M
Molecular Cancer (2013)
Brucella Intracellular Life Relies on the Transmembrane Protein CD98 Heavy Chain.
Keriel A
The Journal of Infectious Diseases (2015)
Development of Human Membrane Transporters: Drug Disposition and Pharmacogenetics
Miriam G
Clinical Pharmacy (2016)