Kluczowe dokumenty
SAB1408563
Sigma-Aldrich
Anti-CTBS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CTB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTBS(1486)
Opis ogólny
Gen CTBS (chitobiase) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p22. Gen ma długość około 20 kb z siedmioma eksonami przeplatanymi sześcioma intronami. Region boczny 5′ ludzkiego genu chitobiazy jest bogaty w zawartość GC.
Immunogen
CTBS (NP_004379.1, 1 a.a. ~ 385 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRPQLRRWRLVSSPPSGVPGLALLALLALLALRLAAGTDCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGDVSLKDIIDPAFRASWIAQKLNLAKTQYMDGINIDIEQEVNCLSPEYDALTALVKETTDSFHREIEGSQVTFDVAWSPKNIDRRCYNYTGIADACDFLFVMSYDEQSQIWSECIAAANAPYNQTLTGYNDYIKMSINPKKLVMGVPWYGYDYTCLNLSEDHVCTIAKVPFRGAPCSDAAGRQVPYKTIMKQINSSISGNLWDKDQRAPYYNYKDPAGHFHQVWYDNPQSISLKATYIQNYRLRGIGMWNANCLDYSGDAVAKQQTEEMWEVLKPKLLQR
Działania biochem./fizjol.
Gen CTBS (chitobiase) koduje lizosomalną glikozydazę, która funkcjonuje w degradacji glikoprotein związanych z asparaginą. Rozszczepia reszty N-acetyloglukozaminy końca redukującego z chitobiozowego rdzenia oligosacharydów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)