Kluczowe dokumenty
SAB1407662
Sigma-Aldrich
Anti-VNN3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSA238982, MGC171203, PAGEL-beta, PAGEL-eta, PAGEL-zeta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~16.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VNN3(55350)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten jest centralnym genem w klastrze trzech genów waniny na chromosomie 6q23-q24. Otwarta ramka odczytu jest zakłócona przez przesunięcie ramki, a wszystkie opisane warianty splicingu są kandydatami do rozpadu za pośrednictwem nonsensu (NMD). W związku z tym jest mało prawdopodobne, aby gen ten wyrażał białko in vivo, więc jest klasyfikowany jako pseudogen. Opisano rozległy alternatywny splicing; dwa najczęstsze warianty są reprezentowane jako RefSeqs. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
VNN3 (NP_523239.1, 1 a.a. ~ 147 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MIISHFPKCVAVFALLALSVGALDTFIAAVYEHAVILPNRTETPVSKEEALLLMNKNIDVLEKAVKLAAKQGAHIIVTPEDGIYGWIFTRESIYPYLEDIPDPGVNWIPCRDPWRKSKKMNEPVSKELCYHCHSECNQYGQWKLYRT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)