Kluczowe dokumenty
SAB1407242
Sigma-Aldrich
Anti-LDOC1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
7-Mar, BCUR1, Mart7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LDOC1(23641)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera motyw podobny do suwaka leucynowego i region bogaty w prolinę, który wykazuje znaczne podobieństwo do domeny wiążącej SH3. Białko lokalizuje się w jądrze i jest regulowane w dół w niektórych liniach komórek nowotworowych. Uważa się, że reguluje ono odpowiedź transkrypcyjną, w której pośredniczy czynnik jądrowy kappa B (NF-kappaB). Gen ten został zaproponowany jako gen supresorowy nowotworu, którego produkt białkowy może odgrywać ważną rolę w rozwoju i/lub progresji niektórych nowotworów. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LDOC1 (NP_036449.1, 1 a.a. ~ 146 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MVDELVLLHALLMRHRALSIENSQLMEQLRLLVCERASLLRQVRPPSCPVPFPETFNGESSRLPEFIVQTASYMLVNENRFCNDAMKVAFLISLLTGEAEEWVPYIEMDSPILGDYRAFLDEMKQCFGWDDEDDDDEEEEDDY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)