Kluczowe dokumenty
SAB1407126
Sigma-Aldrich
Anti-USP18 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ISG43, UBP43
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP18(11274)
Opis ogólny
Peptydaza specyficzna dla ubikwityny 18 (USP18), izopeptydaza koduje białko o masie cząsteczkowej 43 KDa, UBP43. Region promotora genu USP18 posiada elementy odpowiedzi wrażliwe na interferon (ISRE). Białko USP18 posiada pola cysteinowe i histydynowe, które są odpowiedzialne za aktywność enzymatyczną. Ekspresja USP18 jest widoczna w wątrobie, grasicy i śledzionie. Ulega również ekspresji na niskim poziomie w tkance tłuszczowej, płucach i szpiku kostnym. Gen USP18 znajduje się na ludzkim chromosomie 22q11.2.
Immunogen
USP18 (NP_059110.2, 1 a.a. ~ 372 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSKAFGLLRQICQSILAESSQSPADLEEKKEEDSNMKREQPRERPRAWDYPHGLVGLHNIGQTCCLNSLIQVFVMNVDFTRILKRITVPRGADEQRRSVPFQMLLLLEKMQDSRQKAVRPLELAYCLQKCNVPLFVQHDAAQLYLKLWNLIKDQITDVHLVERLQALYTIRVKDSLICVDCAMESSRNSSMLTLPLSLFDVDSKPLKTLEDALHCFFQPRELSSKSKCFCENCGKKTRGKQVLKLTHLPQTLTIHLMRFSIRNSQTRKICHSLYFPQSLDFSQILPMKRESCDAEEQSGGQYELFAVIAHVGMADSGHYCVYIRNAVDGKWFCFNDSNICLVSWEDIQCTYGNPNYHWQETAYLLVYMKMEC
Działania biochem./fizjol.
Peptydaza specyficzna dla ubikwityny 18 (USP18) służy jako modulator sygnalizacji interferonu typu 1 (IFN-I). Odgrywa ważną rolę w odpowiedzi na stres i szlakach transdukcji sygnału. Białko to jest również zaangażowane w odpowiedzi na zakażenie wirusami i bakteriami. Poprzez gen 15 stymulowany interferonem (ISG15) (ISGylation) może odwracać modyfikacje potranslacyjne (PTM) białek docelowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ji An Kang et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-23)
Eukaryotic proteomes are enormously sophisticated through versatile post-translational modifications (PTMs) of proteins. A large variety of code generated via PTMs of proteins by ubiquitin (ubiquitination) and ubiquitin-like proteins (Ubls), such as interferon (IFN)-stimulated gene 15 (ISG15), small ubiquitin-related modifier (SUMO)
Xavier Dagenais-Lussier et al.
PLoS pathogens, 15(10), e1008060-e1008060 (2019-10-29)
The loss of Memory CD4 T-cells (Mem) is a major hallmark of HIV-1 immuno-pathogenesis and occurs early during the first months of primary infection. A lot of effort has been put into understanding the molecular mechanisms behind this loss, yet