Kluczowe dokumenty
SAB1407018
Sigma-Aldrich
Anti-NPC2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HE1, MGC1333, NP-C2
Wybierz wielkość
50 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~16.6 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPC2(10577)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko zawierające domenę rozpoznającą lipidy. Kodowane białko może funkcjonować w regulacji transportu cholesterolu przez późny układ endosomalny/lizosomalny. Mutacje w tym genie są związane z chorobą Niemanna-Picka typu C2 i atrofią płata czołowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NPC2 (NP_006423.1, 1 a.a. ~ 151 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRFLAATFLLLALSTAAQAEPVQFKDCGSVDGVIKEVNVSPCPTQPCQLSKGQSYSVNVTFTSNIQSKSSKAVVHGILMGVPVPFPIPEPDGCKSGINCPIQKDKTYSYLNKLPVKSEYPSIKLVEWQLQDDKNQSLFCWEIPVQIVSHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)