Kluczowe dokumenty
SAB1406356
Sigma-Aldrich
Anti-PYCR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
P5C, P5CR, PIG45, PP222, PYCR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYCR1(5831)
Opis ogólny
Pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (PYCR1) jest genem housekeeping, zlokalizowanym na ludzkim chromosomie 17q25.3.
Immunogen
PYCR1 (NP_008838.2, 1 a.a. ~ 319 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSVGFIGAGQLAFALAKGFTAAGVLAAHKIMASSPDMDLATVSALRKMGVKLTPHNKETVQHSDVLFLAVKPHIIPFILDEIGADIEDRHIVVSCAAGVTISSIEKKLSAFRPAPRVIRCMTNTPVVVREGATVYATGTHAQVEDGRLMEQLLSSVGFCTEVEEDLIDAVTGLSGSGPAYAFTALDALADGGVKMGLPRRLAVRLGAQALLGAAKMLLHSEQHPGQLKDNVSSPGGATIHALHVLESGGFRSLLINAVEASCIRTRELQSMADQEQVSPAAIKKTILDKVKLDSPAGTALSPSGHTKLLPRSLAPAGKD
Działania biochem./fizjol.
Reduktaza pirolo-5-karboksylanowa 1 (PYCR1) działa jako biomarker prognostyczny dla raka piersi. Mutacje w tym genie wpływają na funkcję mitochondriów i są związane z zaburzeniem tkanki łącznej cutis laxa. Pomaga w metabolizmie komórkowym. Białko to katalizuje konwersję 1-piperydyno-6-karboksylanu (P6C) do kwasu pipekolowego.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human mitochondrial pyrroline-5-carboxylate reductase 1 promotes invasiveness and impacts survival in breast cancers
Ding, Ji , et al.
Carcinogenesis, 38(5), 519-531 (2017)
Improving the prediction accuracy in classification using the combined data sets by ranks of gene expressions
Kim, Ki, et al.
BMC Bioinformatics, 9(1), 283-283 (2008)
Human pyrroline-5-carboxylate reductase (PYCR1) acts on Delta 1-piperideine-6-carboxylate generating L-pipecolic acid
Struys,, et al.
Journal of inherited metabolic disease, 37(3), 327-332 (2014)
Resolving the cofactor binding site in the proline biosynthetic enzyme human pyrroline-5-carboxylate reductase 1
Christen, et al.
Test, jbc-M117 (2017)
Knockdown of PYCR1 inhibits cell proliferation and colony formation via cell cycle arrest and apoptosis in prostate cancer
Zeng, Te, et al.
Medical Oncology (Northwood, London, England), 34(2), 27-27 (2017)