Kluczowe dokumenty
SAB1406778
Sigma-Aldrich
Anti-USP14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TGT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~56.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USP14(9097)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny proteaz specyficznie przetwarzających ubikwitynę (UBP), który jest enzymem deubikwitynującym (DUB) z domenami His i Cys. Białko to znajduje się w cytoplazmie i rozszczepia cząsteczkę ubikwityny z prekursorów połączonych z ubikwityną i ubikwitynylowanych białek. Myszy z mutacją powodującą zmniejszoną ekspresję ortologa tego białka są opóźnione we wzroście, rozwijają silne drżenie w wieku od 2 do 3 tygodni, a następnie paraliż kończyn tylnych i śmierć w wieku od 6 do 10 tygodni. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
USP14 (NP_005142.1, 1 a.a. ~ 494 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MPLYSVTVKWGKEKFEGVELNTDEPPMVFKAQLFALTGVQPARQKVMVKGGTLKDDDWGNIKIKNGMTLLMMGSADALPEEPSAKTVFVEDMTEEQLASAMELPCGLTNLGNTCYMNATVQCIRSVPELKDALKRYAGALRASGEMASAQYITAALRDLFDSMDKTSSSIPPIILLQFLHMAFPQFAEKGEQGQYLQQDANECWIQMMRVLQQKLEAIEDDSVKETDSSSASAATPSKKKSLIDQFFGVEFETTMKCTESEEEEVTKGKENQLQLSCFINQEVKYLFTGLKLRLQEEITKQSPTLQRNALYIKSSKISRLPAYLTIQMVRFFYKEKESVNAKVLKDVKFPLMLDMYELCTPELQEKMVSFRSKFKDLEDKKVNQQPNTSDKKSSPQKEVKYEPFSFADDIGSNNCGYYDLQAVLTHQGRSSSSGHYVSWVKRKQDEWIKFDDDKVSIVTPEDILRLSGGGDWHIAYVLLYGPRRVEIMEEESEQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yin Yang et al.
Lipids in health and disease, 19(1), 115-115 (2020-05-31)
Aortic stenosis is a common heart valvular disease whose pathological processes include an inflammatory reaction and lipid accumulation. However, its detailed pathogenesis is yet to be completely elucidated. Therefore, it is of great significance to further explore the molecular mechanisms