Kluczowe dokumenty
SAB1406273
Sigma-Aldrich
Anti-PON3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PON3(5446)
Opis ogólny
Gen ten jest członkiem rodziny paraoksonaz i znajduje się w klastrze na chromosomie 7 wraz z pozostałymi dwoma członkami rodziny. Kodowane białko jest wydzielane do krwiobiegu i wiąże się z lipoproteinami o wysokiej gęstości (HDL). Białko to również szybko hydrolizuje laktony i może hamować utlenianie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), co uważa się za funkcję spowalniającą inicjację i progresję miażdżycy. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak tylko jeden został w pełni scharakteryzowany. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PON3 (AAH70374.1, 1 a.a. ~ 354 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGKLVALVLLGVGLSLVGEMFLAFRERVNASREVEPVEPENCHLIEELENGSEDIDILPSGLAFISSGLKYPGMPNFAPDEPGKIFLMDLNEQNPRAQALEISGGFDKELFNPHGISIFIDKDNTVYLYVVNHPHMKSTVEIFKFEEQQRSLVYLKTIKHELLKSVNDIVVLGPEQFYATRDHYFTNSLLSFFEMILDLRWTYVLFYSPREVKVVAKGFCSANGITVSADQKYVYVADVAAKNIHIMEKHDNWDLTQLKVIQLGTLVDNLTVDPATGDILAGCHPNPMKLLNYNPEDPPGSEVLRIQNVLSEKPRVSTVYANNGSVLQGTSVASVYHGKILIGTVFHKTLYCEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)