Kluczowe dokumenty
GE17-0160-01
Sepharose Cl-6B
Cytiva 17-0160-01, pack of 1 L
Synonim(y):
Żel sefarozowy, Żywica jonowymienna
Wybierz wielkość
1 PKG
5620,00 zł
5620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
5620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
5620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
autoclavable Autoclavable, 20 min at 120°C in pH 7
opakowanie
pack of 1 L
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0160-01
Matryca
6% agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
Opis ogólny
Sepharose CL-6B jest sprawdzoną matrycą bazową do filtracji żelowej na bazie usieciowanej agarozy i jest często używana do łączenia ligandów powinowactwa z matrycą. Matryca nie jest wstępnie aktywowana, a użytkownik wykonuje wszystkie etapy łączenia.
812 to formowana w kulki agarozowa matryca do filtracji żelowej. Matryca Sepharose jest dostępna z trzema różnymi zawartościami agarozy: 2, 4 i 6%, oznaczonymi odpowiednio Sepharose 2B, Sepharose 4B i Sepharose 6B. Zarówno Sepharose, jak i Sepharose CL mają szerokie zakresy frakcjonowania, co czyni je odpowiednimi do charakteryzowania lub oczyszczania próbek zawierających składniki o różnej masie cząsteczkowej.
Żele 812 CL są usieciowanymi pochodnymi Sepharose 2B, Sepharose 4B i Sepharose 6B. Usieciowana forma Sepharose jest chemicznie i fizycznie bardziej odporna niż sam Sepharose, oferując taką samą selektywność przy lepszej charakterystyce przepływu. Usieciowane żele Sepharose są odporne na rozpuszczalniki organiczne i dlatego są wybierane do separacji w rozpuszczalnikach organicznych.
Cechy i korzyści
  • 6% usieciowany żel agarozowy do filtracji.
  • Sprawdzona matryca bazowa do łączenia ligandów powinowactwa
  • Wyższy stopień usieciowania poprawia stabilność matrycy
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)